Merck
28039-U
Supelco
Equity-1 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
agency
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametry
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Wartość beta
250
df
0.10 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
dł. × śr. wewn.
15 m × 0.10 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Application: This column is designed for general purpose applications where a non-polar column is required. Analytes will be separated primarily according to boiling point.
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)