Analiza GC enancjomerów 1-(α-naftylo)etyloaminy (pochodnych N-trifluoroacetylu) na Astec® CHIRALDEX™ G-DA
Materiały
Standardowe
column
Astec CHIRALDEX G-DA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (72033AST)
oven
160 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 35 psi
sample
peak 1: R(+)-1-(α-naphthyl)ethylamine
peak 2: S(-)-1-(α-naphthyl)ethylamine