Merck
Analiza GC enancjomerów 1-cykloheksyloetyloaminy (pochodnych N-trifluoroacetylu) na Astec® CHIRALDEX B-DP
Analiza GC enancjomerów 1-cykloheksyloetyloaminy (pochodnych N-trifluoroacetylu) na Astec® CHIRALDEX™ B-DP suitable for GC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamine
98%
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
98%
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® CHIRALDEX B-DP Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven
130 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peak 1: S(+)-cyclohexylethylamine (N-TFA derivative)
peak 2: R(-)-cyclohexylethylamine (N-TFA derivative)