Merck
Bufor HEPES
Butelka buforu HEPES w proszku
HEPES, znany również jako kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)piperazyn-1-ylo]etanosulfonowy lub kwas 4-(2-hydroksyetylo)piperazyno-1-etanosulfonowy lub kwas N-[2-hydroksyetylo]piperazyno-N′-[2-etanosulfonowy], jest związkiem organicznym o właściwościach zwitterionowych. Jest rozpuszczalny w przyrodzie z wartością pKa 7,55, co czyni go skutecznym buforem do utrzymywania fizjologicznego poziomu pH. HEPES ma znikomą zdolność wiązania jonów metali i jest nieprzepuszczalny dla błon. Ponadto ma ograniczony wpływ na reakcje biochemiczne i ma bardzo niską absorbancję promieniowania UV i widzialnego.
HEPES JAKO BUFOR
HEPES jest powszechnie stosowany jako biologiczny środek buforujący w badaniach biochemicznych, który pomaga utrzymać stabilne pH w roztworach wodnych. Jest skuteczny jako bufor, zwłaszcza w zakresie pH od 6,8 do 8,2. Może utrzymywać względnie stałe pH nawet po dodaniu niewielkich ilości kwasu lub zasady.
HEPES W LINIACH KULTUR KOMÓRKOWYCH
HEPES jest wykorzystywany w hodowlach ludzkich linii komórek limfocytoidalnych jako pożywka do przechowywania. Jest stosowany w podłożach do hodowli komórkowych jako bufor ze względu na jego niezależny od CO2 charakter, zapewniający stabilną wartość pH, nawet podczas pracy z mediami poza inkubatorem. Dodatkowo, HEPES jest nietoksyczny dla komórek i nie jest przez nie wchłaniany, dzięki czemu nadaje się do utrzymania żywotności komórek podczas przechowywania.
Wykazano, że dodanie HEPES do pożywki hodowlanej zwiększa aktywność lizosomalno-autofagiczną i zwiększa sygnalizację zapalną w komórkach. Dodatkowo jest on wykorzystywany do buforowania jonów wodoru w pożywkach do hodowli mikroalg, skutecznie stabilizując pH zarówno wody słodkiej, jak i sztucznej wody morskiej.
MOLECULAR BIOLOGY GRADE HEPES
Bufor HEPES jest wykorzystywany do produkcji nanocząstek srebra o doskonałej stabilności, które wykazują niezwykłe właściwości cytoprotekcyjne wobec komórek zakażonych wirusem HIV-1. Jest on stosowany w celu zwiększenia wydajności separacji białek na pojedynczych procentowych żelach poliakrylamidowych, dzięki czemu nadaje się do optymalizacji procedur Western blotting do analizy białek.
Obecność buforu HEPES o pH 8.0 spowodowała dwukrotny wzrost prądu redukcji kompleksu Cu(II)-SA w procesie redoks kompleksu miedź(II)-salicylaldoksym [Cu(II)-SA]. Bufor HEPES jest stosowany w badaniach degradacji in vitro materiałów na bazie magnezu. Jego zdolność buforowania pomaga utrzymać stały zrównoważony poziom pH w roztworze degradacyjnym.
HEPES W HODOWLI EMBRIONÓW
Podłoże buforowane HEPES jest stosowane do hodowli zarodków świń od stadium jednokomórkowego do blastocysty, a także do krótkoterminowego przechowywania zarodków koni.
HEPES JAKO WSZECHSTRONNY ROZTWÓR
Roztwór HEPES jest często stosowany w produkcji nanomateriałów, takich jak nanocząstki złota, nanocząstki srebra, nanocząstki metali z grupy platynowców i nanostruktury tlenków metali. Jego rola wykracza poza służenie jako środek redukujący, służy również jako stabilizator zapobiegający agregacji nanocząstek metali. Ta właściwość sprawia, że HEPES jest niezbędnym składnikiem w syntezie nanomateriałów, ponieważ wspomaga tworzenie stabilnych i jednolitych nanostruktur.
Dodatkowo, roztwór HEPES jest stosowany w kompleksowaniu hydrolizy neptunu(IV) poprzez tworzenie stabilnych kompleksów z neptunem(IV) i hamowanie dalszych przemian chemicznych i agregacji. Stabilizacja ta jest niezbędna w zarządzaniu odpadami jądrowymi w celu utrzymania integralności i hermetyzacji neptunu(IV) w składowisku odpadów.