Merck
Strona głównaKultura tkanek roślinnychRegulatory wzrostu - protokół kultury tkankowej roślin
Regulatory wzrostu - protokół kultury tkankowej roślin
Oferujemy szeroką gamę regulatorów wzrostu roślin specjalnie przetestowanych pod kątem hodowli komórek roślinnych. Każdy produkt jest badany pod kątem właściwości fizycznych i chemicznych, a następnie testowany biologicznie zgodnie z kryteriami ustalonymi dla pożywek w proszku. Każda auksyna jest testowana pod kątem zwiększenia wzrostu kalusa i/lub inicjacji korzenia in vitro. Każda cytokinina jest testowana pod kątem stymulacji produkcji pędów. 
Roztwory regulatorów wzrostu roślin są sterylnie filtrowane przez podwójny filtr 0,2 µm do sterylnych butelek. Każda partia roztworu regulatora wzrostu roślin jest testowana pod kątem sterylności zgodnie ze specyfikacjami ustalonymi przez U.S. Pharmacopeia Vol. XXI, a także testami biologicznymi w hodowli komórek roślinnych przy użyciu kryteriów identycznych z tymi ustalonymi dla naszych pożywek do hodowli tkanek roślinnych.
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU LABORATORYJNEGO, PRZYGOTOWYWANIA POŻYWEK DO HODOWLI TKANEK ROŚLINNYCH I CELÓW BADAWCZYCH ROŚLIN. NIE DO STOSOWANIA JAKO REGULATOR WZROSTU ROŚLIN NA ROZWINIĘTYCH ROŚLINACH. NIE DO STOSOWANIA JAKO NARKOTYK LUB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM.
Przygotowanie i stosowanie regulatorów wzrostu
  1. Aby przygotować roztwór podstawowy o stężeniu 1 mg/ml, dodać 100 mg regulatora wzrostu roślin do kolby pomiarowej o pojemności 100 ml lub innego szklanego pojemnika.
  2. Dodaj 2-5 ml rozpuszczalnika, aby rozpuścić proszek. Po całkowitym rozpuszczeniu dostosuj objętość za pomocą podwójnie przetworzonej wody (nr produktu W3500). Mieszanie roztworu podczas dodawania wody może być wymagane w celu utrzymania materiału w roztworze. Przechowywać roztwór podstawowy zgodnie z zaleceniami w poniższych tabelach.
  3. Dodaj 1,0 ml roztworu podstawowego do 1 litra pożywki, aby uzyskać końcowe stężenie 1,0 mg/L regulatora wzrostu roślin w pożywce (Tabele 1-3).
Objętość roztworu podstawowego = (pożądane stężenie hormonu X objętość pożywki) / stężenie roztworu podstawowego.
Auxyny testowane w hodowli komórek roślinnych są zwykle stosowane w hodowli komórek roślinnych w stężeniu 0,01-10,0 mg/L. Po dodaniu w odpowiednich stężeniach mogą regulować wydłużanie komórek, obrzęk tkanek, podział komórek, tworzenie korzeni przybyszowych, hamowanie tworzenia pędów przybyszowych i pachowych, inicjację i wzrost kalusa oraz indukcję embriogenezy.
Testowane w hodowli komórek roślinnych cytokininy są zwykle stosowane w hodowli komórek roślinnych w stężeniu 0,1-10,0 mg/l. Po dodaniu w odpowiednich stężeniach cytokininy mogą regulować podział komórek, stymulować proliferację pędów pachowych i przybyszowych, regulować różnicowanie, hamować tworzenie korzeni, aktywować syntezę RNA oraz stymulować aktywność białek i enzymów.
Tabela równoważności molowej i przygotowania roztworu
Auxins
.
*CA = koautoklawowalny z innymi składnikami podłoża. = sterylizacja filtra. CA/F = koautoklawowalny z innymi składnikami podłoża, jednak może wystąpić pewna utrata aktywności. Można to skompensować poprzez zwiększenie stężenia składnika. Składnik może być sterylizowany przez filtr.
Cytokininy
.
*CA = koautoklawowalny z innymi składnikami pożywki. F = sterylizowany filtrem. CA/F = koautoklawowalny z innymi składnikami pożywki, jednak może wystąpić pewna utrata aktywności. Można to skompensować poprzez zwiększenie stężenia składnika. Składnik może być sterylizowany przez filtr.
Różne regulatory wzrostu roślin
*CA = koautoklawowalny z innymi składnikami pożywki. F = sterylizować filtrem. CA/F = koautoklawowalny z innymi składnikami pożywki, jednak może wystąpić pewna utrata aktywności. Można to skompensować poprzez zwiększenie stężenia składnika. Składnik może być sterylizowany przez filtr.