Merck
Strona głównaProduktyChemia analitycznaMateriały referencyjneNormy dotyczące składników żywności i kosmetyków
Normy dotyczące składników żywności i kosmetyków
normy referencyjne do analizy żywności i napojów, kosmetyków i produktów higieny osobistej
Do wykorzystania w analizie żywności i kosmetyków oraz w innych zastosowaniach analitycznych oferujemy kompleksowe portfolio składające się z tysięcy wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM). Nasze wzorce o wysokiej czystości pomagają zachować bezpieczeństwo produktów spożywczych i kosmetycznych oraz umożliwiają producentom i laboratoriom spełnienie wszystkich przepisów prawnych dotyczących oświadczeń na etykietach.
Allergens
Nasz wybór standardów alergenów obejmuje standardy analityczne i CRM białka alergenów pokarmowych oraz alergizujące substancje zapachowe zgodne z IFRA. Oprócz norm dotyczących pojedynczych składników, oferujemy również dwa wieloskładnikowe CRM alergenów zapachowych i mieszanka furokumaryn odpowiednia dla metod IFRA.
Aminy
Aminy biogenne powstają w produktach spożywczych w wyniku bakteryjnej dekarboksylacji aminokwasów. Mogą być szkodliwe dla ludzi, jeśli zostaną spożyte w dużych ilościach. Nasze portfolio standardów amin obejmuje standardy analityczne i CRM różnych amin do analizy produktów spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych. Aminy pierwszorzędowe mogą reagować ze związkami nitrozowymi, tworząc szkodliwe nitrozoaminy.
Biotoksyny i mikotoksyny
Oferujemy szeroką gamę standardów analitycznych i CRM dla różnych biotoksyn. Nasz asortyment obejmuje:
Portfolio obejmuje materiały tłuszczowe, single and rozwiązania wieloskładnikowe, materiałów matrycowych, a także szereg znakowanych izotopowo analogów.
Colorants
Nasze portfolio barwników spożywczych lub materiałów referencyjnych barwników obejmuje zarówno syntetyczne (takie jak barwniki diazowe), jak i naturalne (takie jak chlorofil lub karotenoidy) pigmentów. Asortyment obejmuje zarówno barwniki dozwolone, jak i ograniczone lub zakazane.
Extractables and Leachables / Food Contact Materials
Extractables and Leachables (E&L) to związki chemiczne, które mogą migrować do produktów konsumenckich lub żywności z materiałów opakowaniowych, rurek lub urządzeń medycznych. Może to skutkować narażeniem pacjentów lub konsumentów żywności i napojów. Wymaga to od producentów produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań E&L w celu identyfikacji związków, które mogą przedostać się do produktu oraz, w razie potrzeby, oceny toksyczności tych chemikaliów. Chociaż nie ma skończonej listy analitów, które należy przetestować, istnieją pewne monomery lub dodatki, które są bardzo często wykrywane w substancjach ekstrahowalnych i wymywalnych.
Aby ułatwić identyfikację i kwantyfikację substancji ekstrahowalnych i wymywalnych, oferujemy kompleksowe portfolio materiałów referencyjnych. Lista obejmuje ponad 200 certyfikowanych materiałów referencyjnych i standardy analityczne dla powszechnie występujących substancji ekstrakcyjnych i wymywalnych, w tym specyficzne mieszanki CRM do testowania przydatności systemu, w tym mieszanki dla testów MOSH i MOAH.
Portfolio obejmuje również wiele produktów wymienionych na pozytywnych listach wielu globalnych przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, takich jak Regulacje UE 10/2011 dla tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Oferujemy również szereg materiałów referencyjnych dla najpopularniejszych zanieczyszczeń nitrozoaminowych
W wyniku współpracy z Waters Corporation podajemy wartości ruchliwości jonów (CCS) dla selection of extractables and leachables which are listed in the  Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library.
Flavors and Fragrances
Zakres ten obejmuje ponad 500 standardów aromatów i zapachów do wykorzystania w kontroli jakości produktów spożywczych i kosmetycznych. Nasze portfolio koncentruje się na standardach analitycznych związków aromatycznych z "EU pozytywnej listy dozwolonych substancji aromatycznych" (EFSA 10/2012). Zakres obejmuje związki alergenne według metod IFRA, wzmacniacze smaku, substancje słodzące, a także substancje zapachowe kosmetyków, perfum i olejków eterycznych.
Modyfikowane genetycznie organizmy
Oferujemy ponad 100 materiałów matrycowych dla różnych poziomów różnych genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO), produkowanych przez Europejskie Wspólne Centrum Badawcze (JRC). W zestawie znajdują się materiały matrycowe dla genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy, soja, bawełna, nasiona rzepaku, ziemniak lub burak cukrowy.
Kwasy organiczne
Nasze portfolio standardy kwasów organicznych obejmuje standardy kwasów obojętnych, a także Rozwiązania CRM do analizy chromatograficznej żywności i badań metabolomicznych.
Słodziki
Oferujemy szereg standardów analitycznych i certyfikowane materiały referencyjne dla najpopularniejszych substancji słodzących obecnych w produktach spożywczych i napojach. Portfolio obejmuje syntetyczne substancje słodzące, a także węglowodany i glikozydy stewii.
Blokery UV
Blokery UV to związki chemiczne, które mają wysoką zdolność pochłaniania promieniowania UV. Są one stosowane w produktach kosmetycznych w celu zapewnienia ochrony przed światłem słonecznym i uniknięcia oparzeń słonecznych.