Key Documents
V900367
TAPS
Vetec™, reagent grade, 99.5%
Synonim(y):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
99.5%
Postać
crystalline powder
przydatny zakres pH
7.7-9.1
pKa
8.4
mp
230-235 °C (dec.)
rozpuszczalność
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
Klucz InChI
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup