Przejdź do
T9659
TAPS
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Synonim(y):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3200,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.28
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-954-1
Beilstein/REAXYS Number:
2452420
MDL number:
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
useful pH range
7.7-9.1
pKa 
8.4
mp
230-235 °C (dec.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M, ≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChI key
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5130T0647E1894
TAPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
T9659
TAPS
TAPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
T5130
TAPS
EPPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
E1894
EPPS
description
BioXtra, ≥99.5% (titration)
description
≥99.5% (titration)
description
≥99% (titration)
description
BioXtra, ≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TAPS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)