Merck
V900105
Sigma-Aldrich
Ammonium oxalate monohydrate
Vetec, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Oxalic acid diammonium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2C2O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.11
Beilstein:
3759830
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba:
98%
klasa czystości:
reagent grade
Formularz:
crystals, granules or powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
98%
Formularz
crystals, granules or powder
pH
6.0-7.0 (25 °C, 14.2 g/L)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
Klucz InChI
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuancun Qiao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(14), 2755-2760 (2015-08-13)
Negative linear compressibility (NLC) is a relatively uncommon phenomenon and rarely studied in organic systems. Here we provide the direct evidence of the persistent NLC in organic mineral ammonium oxalate monohydrate under high pressure using synchrotron X-ray powder diffraction, Raman
Electrochemiluminescence as a tool for microscopy at the nanoscale.
Lee A, et al.
Proceedings of SPIE, 13, 13-20 (2004)