Przejdź do
71600
Sodium hexametaphosphate
65-70% P2O5 basis
Synonim(y):
SHMP, Calgon, Phosphate glass, water soluble, Polyphosphate sodium salt, Sodium polyphosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
272-808-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
concentration
65-70% P2O5
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
General description
Sodium hexametaphosphate is an inorganic polyphosphate salt commonly used as a corrosion inhibitor, emulsifying agent and as a tooth whitening agent in dentifrice formulations.
Application
Sodium hexametaphosphate has been used as a deflocculant to prepare clay suspensions.
Biochem/physiol Actions
Intended for the cytologic demonstration of Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase in blood, bone marrow films or tissue touch preparations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3055536308163081
description
65-70% P2O5 basis
description
crystalline, +200 mesh, 96%
description
BioUltra, ≥99.0% (KT)
description
BioUltra, ≥99.0% (KT)
form
solid
form
crystalline
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
65-70% P2O5
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hexametaphosphate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?