Merck
V800353
Sigma-Aldrich
Silica gel
Type H, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
typ
Type H
linia produktu
Vetec
Formularz
powder
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)