Merck
V800150
Sigma-Aldrich
Dibutyl phthalate
LR, ≥98%
Synonim(y):
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.34
Beilstein:
1914064
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
LR
gęstość pary
9.6 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 147 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
≥98%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
756 °F
granice wybuchowości
0.47 %, 236 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 mg/L)
tw
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Klucz InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Plasticizer
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
367.7 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
186.5 °C - open cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Harpreet Bhatia et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(10), 2335-2344 (2013-06-14)
Di-n-butyl phthalate (DnBP) is an industrial pollutant with antiandrogenic effects reported in male mammals and fish. Little research has been done on the endocrine effects of DnBP in female fish. The present study investigated the changes in ovarian histology and
Harpreet Bhatia et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 149, 103-115 (2014-03-01)
Phthalic acid esters (PAEs) are a class of synthetic industrial chemicals commonly found in the aquatic environment worldwide. PAEs have been recognised as anti-androgens in male mammals but little is known about their endocrine disrupting effects in fish. This study
Sarah Moody et al.
Endocrinology, 154(9), 3460-3475 (2013-06-15)
Phthalates are plasticizers with widespread industrial, domestic, and medical applications. Epidemiological data indicating increased incidence of testicular dysgenesis in boys exposed to phthalates in utero are reinforced by studies demonstrating that phthalates impair fetal rodent testis development. Because humans are
Alin C Dirtu et al.
Environment international, 59, 344-353 (2013-07-31)
Human exposure to chemicals commonly encountered in our environment, like phthalates, is routinely assessed through urinary measurement of their metabolites. A particular attention is given to the specific population groups, such as obese, for which the dietary intake of environmental
Matthew R Weir et al.
Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), 16(12), 875-882 (2014-10-21)
The effects of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, on blood pressure (BP) and osmotic diuresis- and intravascular volume reduction-related adverse events (AEs) were evaluated using pooled data from four placebo-controlled, phase 3 studies in patients with type 2