Merck
V000188
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
bp 30-60 °C
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
temp. samozapłonu
475 °F
granice wybuchowości
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
30-60 °C
gęstość
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I P Dick et al.
Human & experimental toxicology, 16(11), 645-651 (1998-01-14)
1. The absorption and distribution of lindane through skin was examined using human volunteers. Two different preparations were employed, one with acetone as the vehicle and the other, a commercial product, consisting primarily of white spirit as the solvent base.
Catherine F Poh et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 12(22), 6716-6722 (2006-11-24)
Genetically altered cells could become widespread across the epithelium of patients with oral cancer, often in clinically and histologically normal tissue, and contribute to recurrent disease. Molecular approaches have begun to yield information on cancer/risk fields; tissue optics could further
J Järnberg et al.
The Science of the total environment, 199(1-2), 65-71 (1997-06-20)
The objective of this study was to compare the toxicokinetics of inhaled 1,2,4-trimethylbenzene (1,2,4-TMB) in man after exposure to white spirit with that observed after exposure to 1,2,4-TMB alone. TMBs occur mainly in petroleum products and the TMBs or their
The use of a surgical glove in the prevention of tourniquet-associated chemical burns.
P J Tomlinson et al.
Annals of the Royal College of Surgeons of England, 90(3), 255-255 (2008-04-26)
S C Bondy et al.
Archives of toxicology, 69(6), 410-414 (1995-01-01)
Levels of glutathione and activity of glutamine synthetase were assayed in organs of rats following inhalation of a heterogeneous solvent mixture containing both aliphatic and aromatic hydrocarbons. This mixture was administered for 3 weeks (6 h daily) at two levels