Kluczowe dokumenty
1727075
USP
(4S,4′S)-4,4′-[[4-(Dimethylamino)butylidene]bis[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-2,5-diyl]methylene]]bis[2-oxazolidinone]
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2,2′-[4-(Dimethylamino)butane-1,1-diyl]bis{5-[(S)-(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-3-(2-dimethylaminoethyl)indole}, Zolmitriptan dimer
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H53N7O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
671.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
zolmitriptan
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
(4S,4?S)-4,4′-[[4-(dimetyloamino)butylideno]bis[[3-[2-(dimetyloamino)etylo]-1H-indolo-2,5-diilo]metyleno]]bis[2-oksazolidynon] Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)