1547936
USP
Polisorbat 40
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Polyethylene glycol sorbitan monopalmitate, Polyoxyethylene sorbitanmonopalmitate
Wybierz wielkość
1880,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1880,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
polysorbate
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Klucz InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)