Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
860,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
USP 1547947
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 5x1 g
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description nonionic detergent | description tested according to Ph. Eur. | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) research use (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency USP 1547947 | agency - | agency tested according to Ph. Eur. | agency USP |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| packaging pkg of 5x1 g | packaging - | packaging - | packaging - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - | CofA - | CofA - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polysorbate 60
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?