Przejdź do
1460215
USP
Związek pokrewny neotamu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-α-aspartyl-L-phenylalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.44
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
neotame
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)CCC(C)(C)C
InChI
1S/C19H28N2O5/c1-19(2,3)9-10-20-14(12-16(22)23)17(24)21-15(18(25)26)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14-15,20H,9-12H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)(H,25,26)/t14-,15-/m0/s1
InChI key
YHHAZJVJJCTGLB-GJZGRUSLSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Neotame Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Neotame
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
146020410437281380513
USP
USP
1460204
Neotame
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
neotame
API family
neotame
API family
aspartame
API family
memantine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1460215-15MG04061833846186