Przejdź do
1.07071
Neotame
EMPROVE® ESSENTIAL, NF
Synonim(y):
N-[N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-phenylalanine 1-methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
47 360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.46
UNSPSC Code:
85151701
Beilstein/REAXYS Number:
8352678
MDL number:
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
GMP, Halal, Kosher
agency
NF
description
GMO free
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
mp
80-83 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCC(C)(C)C
InChI
1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
InChI key
HLIAVLHNDJUHFG-HOTGVXAUSA-N
General description
As a high-intensity sweetener with an excellent stability and a clean, sugar-like taste profile, neotame is your ideal tool for taste optimization. Due to its exceptional sweetness with a factor 8,000 to 13,000 greater than sucrose and 40-60 greater than aspartame, it is efficient in use and costs.
Neotame is part of our Emprove® Program and offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. The product withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
From orally disintegrating tablets (ODTs), effervescent tablets to syrups and oral films – neotame can be applied to a wide range of pharmaceutical products and enables safe and heat-stable formulations.
Features and Benefits
  • Excellent sugar-like taste profiles
  • Masking bitter aftertaste and medical off-notes with ease
  • High sweetness potency offers improved cost-efficiency
  • Enhanced stability
  • Non-cariogenic and suitable for diabetics and patients with phenylketonuria
Packaging
1070711000 / 1 kg / Polyethylene bottle
1070710250 / 250 g / Polyethylene bottle
1070710001 / 3 x 10 g / PE bottles (in cardboard box)
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49777PHR16981460204
Neotame EMPROVE® ESSENTIAL, NF
SAFC
1.07071
Neotame
Neotame analytical standard
Supelco
49777
Neotame
Neotame Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1698
Neotame
USP
USP
1460204
Neotame
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
NF
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. 1460204
agency
-
form
fine powder
form
-
form
-
form
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
GMP, Kosher, Halal
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neotame
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..