Kluczowe dokumenty
1231648
USP
Ecamsule Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Camphor-10-sulfonic acid, (±)-β-Camphorsulfonic acid
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
USP
mp
199-201 °C (dec.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Klucz InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3