Kluczowe dokumenty
1224904
USP
Dokuzan potasu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate potassium salt, Dioctyl potassium sulfosuccinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H37KO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.67
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C20H38O7S.K/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CACRHRQTJDKAPJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Karty SDS wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)