The determination of critical micelle concentration is not included in the quality control testing of this product. No CMC value is noted in Technical Service archives. A range of CMC values in cyclohexane and in water are noted in Tables 1 and 4 of the paper available at https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/la400117s
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 505,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 657,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
505,00 zł
description
anionic
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (TLC)
form
sheet
mol wt
444.56 g/mol
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤1% loss on drying, 110 °C (HV)
solubility
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1,146 g/cm3 at 27,4 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in methanol
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥96.0% (TLC) | assay - |
| form sheet | form sheet | form solid | form solid |
| solubility methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility passes test (per USP) | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| impurities insoluble matter, passes filter test | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities ≤2% water | impurities - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤100 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docusate sodium salt
hcodes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What's the cmc of AOT?