Merck
1224700
USP
Docusate calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate hemicalcium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H74CaO14S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
883.22
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
docusate calcium
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])C(CC(=O)OCC(CCCC)CC)C(=O)OCC(CCCC)CC.[S](=O)(=O)([O-])C(CC(=O)OCC(CCCC)CC)C(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/2C20H38O7S.Ca/c2*1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h2*16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;;+2/p-2
InChI key
DWKPZOZZBLWFJX-UHFFFAOYSA-L
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)