1173257
USP
Desogestrel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Hydroxy-desogestrel, (3β,17α)-13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yne-3,17-diol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
desogestrel
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C22H30O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,16-20,23-24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
ZMLDTNLDYRJTAZ-GDLCRWSOSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Also, for use with USP monograph such as Desogestrel
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3