Merck
1173268
USP
Desogestrel Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Etonogestrel, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 3-Keto-desogestrel, 3-Oxo-desogestrel
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
desogestrel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI key
GCKFUYQCUCGESZ-BPIQYHPVSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Biochem/physiol Actions
Etonogestrel is a progestin, contraceptive.
Etonogestrel is a third-generation progestin contraceptive. Etonogestrel is used as a contraceptive itself and is also the active metabolite of the drug desogestrel used in some combination contraceptives.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)