Z777291
Antibodix® WCX-NP (5 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge and Holder
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Antibodix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
Antibodix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 602NP5-4001C
opakowanie
1 ea of
Parametry
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4 mm
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak cation exchange phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12.0
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Podręcznik użytkownika Antibodix.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)