Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1770,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methazolamide
manufacturer/tradename
USP
mp
208 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN1N=C(S\C1=N\C(C)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4+
InChI key
FLOSMHQXBMRNHR-QPJJXVBHSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Methazolamide Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Gene Information human ... CA1(759), CA2(760), CA4(762), CA7(766) | Gene Information human ... CA1(759), CA2(760), CA4(762), CA7(766) | Gene Information - | Gene Information human ... CA1(759), CA12(771), CA2(760), CA4(762) |
| mp 208 °C (dec.) (lit.) | mp 208 °C (dec.) (lit.) | mp 208 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methazolamide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?