Kluczowe dokumenty
Z777278
Antibodix® WCX-NP (1.7 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
1 PKG
7870,00 zł
7870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
7870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
7870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Antibodix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
Antibodix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 602NP2-2103
opakowanie
1 ea of
Parametry
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3 cm × 2.1 mm
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak cation exchange phase
wielkość cząstki
1.7 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12.0
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Nieporowate cząstki poli(diwinylobenzenu styrenu) w kolumnach Antibodix są osłonięte hydrofilową warstwą polimerową, która zawiera sieć słabych grup kationowymiennych (WCX). Kolumny Antibodix są przeznaczone do powtarzalnej analizy wariantów ładunku przeciwciał monoklonalnych za pomocą gradientu soli lub pH.
Podręcznik użytkownika Antibodix.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)