Z777010
Zenix® SEC-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Polecane produkty
product name
Zenix® SEC-100 Gel Filtration Column, 3μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiały
PEEK
agency
suitable for USP L59
linia produktu
Zenix®
masa cząsteczkowa
100-100,000
producent / nazwa handlowa
Sepax 213100P-4630
opakowanie
1 ea of
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
macierz
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
hydrophilic polymer phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å
operating pH range
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zenix User Manual
Informacje prawne
prekolumna
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta