Z777164
Proteomix® SCX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
Synonim(y):
Strong Cation Exchange HPLC Column
Wybierz wielkość
9180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
9180,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Proteomix® SCX-NP5 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materiały
PEEK
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 401NP5P-4625
opakowanie
1 ea of
Parametry
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
Matryca
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12.0
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Proteomix User Manual
Informacje prawne
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCActive Filters