G006032
Analiza HPLC wariantów MAb na 7689 SCX-NP5, szybka analiza
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Proteomix SCX-NP5, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777164)
mobile phase: [A] 2.4 mM Tris, 1.5 mM imidazole, 11.6 mM piperazine, pH 6.0; [B] A + 0.5 M NaCl, pH 10.5
gradient: top (0.8 mL/min): 5% B held for 5 min; to 29.5% B in 35 min; bottom (1.5 mL/min): 5% B held for 2.7 min; to 29.5% B in 18.6 min
flow rate: 0.8 mL/min or 1.5 mL/min
detector: UV 280 nm
injection: 20 μL
sample: MAb 321, 5 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Komentarz do analizy
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)