Z777143
Proteomix® SCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Polecane produkty
product name
Proteomix® SCX-NP1.7 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 401NP2-2105
opakowanie
1 ea of
Parametry
69 Mpa max. pressure (10,000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
macierz
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
1.7 μm
wielkość porów
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
metoda separacji
cation exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Proteomix User Manual
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta