Y0002329
Melatonin
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Melatonin, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
melatonin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
116.5-118 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Klucz InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta