Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in Sf9 cells
Mol wt:
44.8 kDa
7290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in Sf9 cells
description
N-Terminal contains a strep tag II and 10X Histidine tag followed by a TEV protease cleavage site.
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
44.8 kDa
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
Receptor melatoniny 1 (MT1) to GPCR klasy A, który moduluje odpalanie neuronów, zwężanie naczyń tętniczych, proliferację komórek w komórkach nowotworowych oraz funkcje rozrodcze i metaboliczne.
Preparation Note
Formuła w 25 mM Na2HPO4 pH 8,0, 150 mM NaCl, 0,86%/0,18% Sarkosyl/CHS.
Rozmrażać na lodzie. Po pierwszym rozmrożeniu krótko odwirować probówkę zawierającą enzym, aby odzyskać całą zawartość probówki. Rozdzielić na podwielokrotności do jednorazowego użytku. Przechowywać pozostałe nierozcieńczone białko w podwielokrotnościach w temperaturze -80°C.
Other Notes
MASAWSHPQFEKGGGSGGGSGGSAWSHPQFEKGAHHHHHHHHHHENLYFQGQGNGSALPNASQPVLRGDGARPSWLASALACVLIFTIVVDILGNLLVILSVYRNKKLRNAGNIFVVSLAVADLVVAIYPYPLVLMSIFNNGWNLGYLHCQVSGFLMGLSVIGSIFNITGIAINRYCYICHSLKYDKLYSSKNSLCYVLLIWLLTLAAVLPNLRAGTLQYDPRIYSCTFAQSVSSAYTIAVVVFHFLVPMIIVIFCYLRIWILVLQVRQRVKPDRKPKLKPQDFRNFVTMFVVFVLFAICWAPLNFIGLAVASDPASMVPRIPEWLFVASYYMAYFNSCLNAIIYGLLNQNFRKEYRRIIVSLCTARVFFVDSSNDVADRVKWKPSPLMTNNNVVKVDSV
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in Sf9 cells | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| concentration 1 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| form aqueous solution | form powder | form powder | form - |
| mol wt 44.8 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?