Y0002264
N-Nitroso-dipropylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Nitrosodi-n-propylamine solution
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
EDQM
stężenie
in methanol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(N=O)(CCC)CCC
InChI
1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
YLKFDHTUAUWZPQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Jest on również stosowany do przygotowania roztworu N-nitrozoamin do wykrywania stężenia N-nitrozoamin w substancjach czynnych metodami chromatograficznymi w połączeniu ze spektrometrem masowym zgodnie z monografią 20542 Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.