Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
230,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCN(CCC)N=O
InChI
1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
YLKFDHTUAUWZPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Nitrosodi-n-propylamine solution is commonly employed as a reference compound in analytical chemistry. It is utilized in chromatographic and spectrometric techniques for the detection and quantification of nitrosamines in chemical, pharmaceutical, and environmental matrices.
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging ampule of 100 mg | packaging ampule of 1000 mg | packaging ampule of 1000 mg | packaging ampule of 1 mL |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
621-64-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?