Merck
Y0002224
Sorafenib tosilate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sorafenib tosylate, 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, 4-methylbenzenesulfonate, BAY 43-9006 tosylate salt, BAY43-9006 tosylate salt, N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]urea, 4-methylbenzenesulfonate
Wybierz wielkość
120 MG
844,00 zł
844,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
120 MG
844,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16ClF3N4O3·C7H8SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
637.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
844,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rodzina API
sorafenib
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c2c(ccc(c2)NC(=O)Nc3ccc(cc3)Oc4cc([n+H]cc4)C(=O)NC)Cl.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3.C7H8O3S/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
IVDHYUQIDRJSTI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Sorafenib tosilate EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Aktywny doustnie inhibitor kinaz, który wykazuje skuteczność przeciwnowotworową poprzez celowanie w Raf-1 (c-Raf), b-Raf, VEGFR-2 (Flk-1, KDR), VEGFR-3, PDGFR-β, Flt-3, c-KIT, FGFR-1 (Flt-2) i RET.
Sól tozylanowa aktywnego doustnie inhibitora kinazy Sorafenib (BAY 43-9006), który wykazuje szerokie spektrum skuteczności przeciwnowotworowej in vitro i in vivo poprzez celowanie w b-Raf, c-Raf (Raf-1), jak również kilka receptorowych kinaz tyrozynowych zaangażowanych w neowaskularyzację i progresję nowotworu, w tym receptory czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego 2/3 (VEGFR-2/Flk-1/KDR, VEGFR-3), receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu-beta (PDGFR-β), Flt-3, c-KIT, FGFR-1 (Flt-2) i RET.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)