Przejdź do
SRP0702
SORAFENIB
recombinant
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
>95% (TLC)
Form:
lyophilized powder
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>95% (TLC)
form
lyophilized powder
mol wt
~464.8
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
Clinically useful anticancer agent.
Biochem/physiol Actions
Initially developed as a Raf kinase inhibitor, IC50 = 6 nM, but has been shown to inhibit many receptor tyrosine kinases including BRAF (IC50 = 22 nM); VEGFR-2 (IC50 = 90 nM); VEGFR-3 (IC50 = 20 nM); PDGFR-beta (IC50 = 57 nM); Flt3 (IC50 = 58 nM); c-KIT (IC50 = 68 nM); FGFR-1 (IC50 = 580 nM) (1). Paradoxically more potent in a cellular assay (IC50 = 20 nM) compared to an isolated enzyme assay (IC50 = 107 nM) for c-Fms (2). Inhibits activation of MAPK pathway and ERK phosphorylation (3). Induces caspase-independent apoptosis in melanoma cells (4).
Preparation Note
Formulated as a lyophilized powder. May be dissolved in DMSO (200 mg/mL) or Ethanol (3 mg/mL).
Store desiccated as supplied at -20°C for up to 2 years. Store solutions at -20°C for up to 1 month.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0704P5660G2392
description
recombinant
description
recombinant
description
≥95% (TLC)
description
≥95% (TLC), lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
>95% (TLC)
assay
>95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
mol wt
~464.8
mol wt
~260.4
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)