Kluczowe dokumenty
Y0002216
Betiatide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-[2-(Benzoylthio)acetyl]glycylglycylglycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.38
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
betiatide
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S(CC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H17N3O6S/c19-11(16-6-12(20)18-8-14(22)23)7-17-13(21)9-25-15(24)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,16,19)(H,17,21)(H,18,20)(H,22,23)
Klucz InChI
VDPYMEBVIDZKMD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Betiatide EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)