Merck
Y0001106
Medronic acid impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Tetraisopropyl methylenediphosphonate
About This Item
Wzór liniowy:
CH2[P(O)[OCH(CH3)2]2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.32
Beilstein:
1080180
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
medronic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
155 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
Klucz InChI
ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Medronic acid impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta