Merck
N0800000
Nikethamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N,N-Diethylnicotinamide, Nicotinic acid diethylamide, ‘Nikethamide’
Wybierz wielkość
1 ML
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Beilstein:
5743
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nikethamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
bp
296-300 °C (lit.)
mp
23 °C (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Niketamid EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of nikethamide and N-ethylnicotinamide in the blood and urine of greyhounds.
Lewis J H.
Journal of Chromatography A, 172, 295-302 (1979)
Lili Chen et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(5), 1757-1762 (2007-02-10)
Nikethamide and lidocaine are often requested to be quantified simultaneously in forensic toxicological analysis. A simple reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) method has been developed for their simultaneous determination in human blood and cerebrospinal fluid. The method involves simple
Nathaly Reyes-Garcés et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 40-49 (2014-12-03)
Simple, fast and efficient sample preparation approaches that allow high-throughput isolation of various compounds from complex matrices are highly desired in bioanalysis. Particularly sought are methods that can, without sacrificing time, easily remove matrix interferences capable of inducing ionization suppression/enhancement