Merck
Y0000771
Perindopril for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Perindopril erbumine, (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid tert-butylamine salt, Perindopril tert-butylamine, S-9490
Wybierz wielkość
5 MG
875,00 zł
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
875,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32N2O5 · C4H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
perindopril
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)N.CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C19H32N2O5.C4H11N/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;1-4(2,3)5/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-;/m0./s1
Klucz InChI
IYNMDWMQHSMDDE-MHXJNQAMSA-N
informacje o genach
human ... ACE(1636)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Peryndopryl do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Perindopril erbumine is an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor; antihypertensive.
Perindopril erbumine is an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor; antihypertensive; becomes hydrolyzed in vivo to the active diacid metabolite; unlike the other ACE inhibitors, inhibits tumor growth in hepatocellular carcinoma cells due to suppression of VEGF levels; also suppresses angiotensin II production in vitro. Long-term therapy with this agent has a beneficial effect on the cerebral circulation by improving cerebral perfusion reserve in patients with previous minor stroke.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arthur J A Leloup et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 64(1), 195-200 (2014-04-23)
Arterial stiffening is the root cause of a range of cardiovascular complications, including myocardial infarction, left ventricular hypertrophy, stroke, renal failure, dementia, and death, and a hallmark of the aging process. The most important in vivo parameter of arterial stiffness
Fei Xiong et al.
The Journal of surgical research, 189(1), 166-173 (2014-03-08)
The purpose of the present study was to evaluate the effect of a new angiotensin converting enzyme inhibitor perindopril on the formation of experimental abdominal aortic aneurysms (AAAs) in a rat model induced by intraluminal elastase infusion and extraluminal calcium
Sophia Zoungas et al.
The New England journal of medicine, 371(15), 1392-1406 (2014-09-23)
In the Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation (ADVANCE) factorial trial, the combination of perindopril and indapamide reduced mortality among patients with type 2 diabetes, but intensive glucose control, targeting a glycated hemoglobin
Haruka Nishimuta et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(9), 1522-1531 (2014-07-06)
Hydrolysis plays an important role in metabolic activation of prodrugs. In the current study, species and in vitro system differences in hepatic and extrahepatic hydrolysis were investigated for 11 prodrugs. Ten prodrugs in the data set are predominantly hydrolyzed by
K E Kristensen et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 96(6), 713-722 (2014-09-16)
Clopidogrel is an oral antiplatelet prodrug, the majority of which is hydrolyzed to an inactive metabolite by hepatic carboxylesterase 1 (CES1). Most angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) are also metabolized by this enzyme. We examined the effects of ACEIs on clopidogrel