The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia and does contain impurities G and B. Kindly review the example Liquid Chromatography Report supplied on the leaflet provided by the European Pharmacopoeia below.
Kluczowe dokumenty
Y0002129
Chlortalidone for system suitability,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Chlorthalidone
Wybierz wielkość
780,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
780,00 zł
Polecane produkty
rodzina API
chlortalidone
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
Klucz InChI
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC12A3(6559)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Chlortalidone for system suitability, does it conatin impurity G & B