Merck
C1950000
Chlorthalidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
150 MG
636,00 zł
636,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chlorthalidone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
Klucz InChI
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC12A3(6559)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Chlorthalidone EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Edarbyclor: an ARB/chlorthalidone combination for hypertension.
The Medical letter on drugs and therapeutics, 54(1385), 17-18 (2012-03-03)
James R Singer et al.
Journal of glaucoma, 24(1), 84-86 (2014-01-23)
To report a novel case of acute bilateral uveal effusions, angle closure, and acute myopia induced by administration of chlorthalidone. Case report. Bilateral shallow anterior chambers, high intraocular pressure, and a myopic shift were encountered in a patient 1 week
Are chlorthalidone and hydrochlorothiazide equivalent blood-pressure-lowering medications?
Nitin Khosla et al.
Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), 7(6), 354-356 (2005-08-10)
[Importance of the continuity of anti-hypertension treatment in prevention of ischemic cardiovascular diseases: preliminary note. Controlled study of hypertensive patients treated with amiloride associated with hydrochlorothiazide and chlorthalidone].
C de Pasquale et al.
Minerva medica, 69(31), 2115-2123 (1978-06-23)
Kimberly M Neff et al.
Cardiology in review, 18(1), 51-56 (2009-12-17)
Thiazide diuretics are a mainstay for the treatment of hypertension. Although there are several thiazide diuretics currently available, hydrochlorothiazide (HCTZ) continues to be the most popular thiazide used for treating high blood pressure. This is despite several clinical trials that