Przejdź do
SML0591
Chlorthalidone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Chloro-5(1-hydroxy-3-oxo-1- isoindolinyl) benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, Chlortalidone
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
302,60 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-022-5
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
302,60 zł
Cena katalogowa356,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C2(NC(=O)c3c2cccc3)O)Cl
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
InChI key
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic, an inhibitor of the Na+-Cl- cotransporter.
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic, an inhibitor of the Na+-Cl- cotransporter. Chlorthalidone inhibits sodium ion transport across the renal tubular epithelium increasing the delivery of sodium to the distal renal tubule and indirectly increasing potassium excretion via the sodium-potassium exchange mechanism. Chlorthalidone also promotes Ca++ reabsorption by an unknown mechanism. Several recent comparison studies inidcate that chlorthalidone may be a better drug in preventing cardiovascular events than hydrochlorothiazide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP491PHR34041130006
Chlorthalidone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP491
Chlorthalidone
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorthalidone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)