Merck
Y0002069
Simvastatin for system suitability CRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Simvastatin
Wybierz wielkość
5 MG
714,00 zł
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
714,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H38O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
simvastatin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
127-132 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Klucz InChI
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
informacje o genach
human ... HMGCR(3156)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Simvastatin dla przydatności systemu CRS EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Simvastatin is a specific inhibitor of HMG-CoA reductase and cholesterol lowering drug.
Simvastatin is a specific inhibitor of HMG-CoA reductase, the enzyme that catalyzes the conversion of HMG-CoA to mevalonate, an early step in cholesterol biosynthesis. It is used in the treatment of hypercholesterolemia, as it reduces levels of low-density lipoproteins and triglycerides, and raises high-density lipoprotein levels. Simvastatin is a lactone that is readily hydrolyzed in vivo to the corresponding β-hydroxyacid, and can be activated prior to use with NaOH in EtOH treatment. It is a synthetic analog of lovastatin (Cat. No. M2147).
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)