Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
simvastatin
manufacturer/tradename
USP
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
127-132 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI key
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
General description
Application
- Simvastatin Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| mp 127-132 °C (lit.) | mp 127-132 °C (lit.) | mp 127-132 °C (lit.) | mp 127-132 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Simvastatin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?