Merck
BP739
Simvastatin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Wybierz wielkość
100 MG
951,00 zł
951,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
951,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H38O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
951,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
simvastatin
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
127-132 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Klucz InChI
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
informacje o genach
human ... HMGCR(3156)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Simvastatin BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Simvastatin TabletsSimvastatin
  • Oral Suspension
  • Działania biochem./fizjol.
    Simvastatin is a specific inhibitor of HMG-CoA reductase and cholesterol lowering drug.
    Simvastatin is a specific inhibitor of HMG-CoA reductase, the enzyme that catalyzes the conversion of HMG-CoA to mevalonate, an early step in cholesterol biosynthesis. It is used in the treatment of hypercholesterolemia, as it reduces levels of low-density lipoproteins and triglycerides, and raises high-density lipoprotein levels. Simvastatin is a lactone that is readily hydrolyzed in vivo to the corresponding β-hydroxyacid, and can be activated prior to use with NaOH in EtOH treatment. It is a synthetic analog of lovastatin (Cat. No. M2147).
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Health hazard
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Repr. 2
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Klienci oglądali również te produkty
    Slide 1 of 3
    1 of 3