Kluczowe dokumenty
Y0002050
Betacarotene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
β-Carotene, β,β-Carotene, Provitamin A
Wybierz wielkość
759,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
759,00 zł
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Klucz InChI
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
217.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)