Key Documents
SU860178
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Synonim(y):
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
beige silicone
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE/silicone septum (with slit)
Właściwości
Ultrabond
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1 × 100 ea (SU860178)
dostępność
not available in USA
grubość
1.3 mm
dopasowywanie
for 9 mm short thread
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)