Kluczowe dokumenty
SAAR5825520
Sodium sulfite
anhydrous, univAR™
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
linia produktu
univAR™
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825520EM)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)